Merck
L2254
Sigma-Aldrich
リポプロテインリパーゼ from bovine milk
ammonium sulfate suspension, ≥2,000 units/mg protein (BCA)
別名:
ジアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, ジアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥2,000 units/mg protein (BCA)
保管温度
2-8°C
詳細
研究領域:牛乳由来の細胞シグナル伝達リポタンパク質リパーゼ(LPL)は、糖タンパク質です。ホモ二量体として存在し、2 個の N 結合多糖類からなります。熱不安定性です。リポタンパク質リパーゼは、血管内皮細胞の表面に存在する酵素で、毛細血管壁に固定されています。主に脂肪組織、心臓、筋肉組織に存在します(1)。この酵素は肝外組織、特に脂肪細胞によって合成され、このタンパク質をコードする遺伝子は第 8 染色体 22 番に位置しています(2)。
アプリケーション
牛乳由来のリポタンパク質リパーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 乳癌 MDA-MB-231 細胞における DiI(1,1′-ジオクタデシル-3,3,3′-テトラメチル-インドカルボシアニン過塩素酸塩)-超低比重リポタンパク質(VLDL)の取り込みに対する作用を試験するための補助剤として
  • トリグリセリド高含有リポタンパク質(TGRL)の脂肪分解用のヒト脳微小血管内皮細胞(HBMEC)を処理するため
  • 正常なヒト星状細胞における遺伝子発現に対する作用を検討するため
  • T2DM マウスにおける Sulf2 阻害を同定するための、一次肝細胞の単離およびリポタンパク質結合による糖尿病性脂質異常症の改善(3)
  • トランスフォーミング増殖因子-β(TGF-β1)イムノアッセイにおいて、脂肪分解産物によって誘導されたヒト大動脈内皮細胞(HAEC)における活性化転写因子 3(ATF3)のアップレギュレーションと活性化を、TGF-β シグナル伝達系が制御しているかどうかを調べるため(4)
  • ヒト TGRL の単離において(5)
  • HSPG 結合 LPL を用いた in vitro 脂肪分解アッセイにおいて、ヒトアポ E2(Lys146→Gln)のリポタンパク質代謝への影響を調査するため(6)
  • トリグリセリドの加水分解において(7)
  • 脂質消化に対するクロロフィルの影響を調査するための、in vitro 消化管モデルの開発において(8)
生物化学的/生理学的作用
牛乳由来のリポタンパク質リパーゼ(LPL)は最大の脂肪溶解活性に寄与します。カゼインミセルに関連します。LPLは、トリグリセリド利用を調節し、位置特異性を示します。リパーゼは、一般に、トリグリセリド、特に sn-1 位および sn-3 位における脂肪酸でトリグリセリドの脂肪溶解を触媒します。LPL はアテローム性動脈硬化症の進行に著しく影響することが知られています。研究により、進行したアテローム性動脈硬化症の患者は、ヘパリン後の血漿において LPL の量と活性が増加していることが示されています(1)。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.2、37°C、1分間で、1.0 nmolのp-ニトロフェノールを、基質である酪酸p-ニトロフェニルから放出させる酵素量です。
物理的形状
3.8 M硫酸アンモニウム、0.02 M Tris HCl(pH 8.0)溶液に懸濁して調製
調製ノート
アフィニティ-精製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2254-BULK:
L2254-VAR:
L2254-1KU:
L2254-5KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biochemistry, Lipoprotein Lipase
Pirahanchi Y, et al.
StatPearls [Internet] (2023)
Y Ikeda et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 52(12), 3146-3152 (1994-12-01)
We describe molecular and physiological properties of human lipoprotein lipase (LPL) based on recent advanced knowledges. Human LPL is a lipolytic glycoprotein enzyme synthesized by extrahepatic tissues, mainly adipocytes, and its gene is located on chromosome 8p22 with 10 exons
Leslie E Lupien et al.
Journal of lipid research, 61(2), 205-218 (2019-12-07)
We previously described the expression of CD36 and LPL by breast cancer (BC) cells and tissues and the growth-promoting effect of VLDL observed only in the presence of LPL. We now report a model in which LPL is bound to
Richard E Morton et al.
Journal of lipid research, 63(2), 100166-100166 (2022-01-13)
Apolipoprotein F (ApoF) modulates lipoprotein metabolism by selectively inhibiting cholesteryl ester transfer protein activity on LDL. This ApoF activity requires that it is bound to LDL. How hyperlipidemia alters total plasma ApoF and its binding to LDL are poorly understood.
Hnin Hnin Aung et al.
Journal of lipid research, 57(6), 955-968 (2016-04-19)
Dysfunction of the cerebrovasculature plays an important role in vascular cognitive impairment (VCI). Lipotoxic injury of the systemic endothelium in response to hydrolyzed triglyceride-rich lipoproteins (TGRLs; TGRL lipolysis products) or a high-fat Western diet (WD) suggests similar mechanisms may be
資料
Lipid Induced Insulin Resistance
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.