Merck
L3169
Sigma-Aldrich
LP 12 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), solid
別名:
4-(2-ジフェニル)-N-(1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-イル)-1-ピペラジンヘキサンアミド塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H39N3O·HCl · xH2O
分子量:
518.13 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
off-white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
H2O: 6 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.Cl.O=C(CCCCCN1CCN(CC1)c2ccccc2-c3ccccc3)NC4CCCc5ccccc45
InChI
1S/C32H39N3O.ClH.H2O/c36-32(33-30-18-11-15-26-14-6-7-16-28(26)30)20-5-2-10-21-34-22-24-35(25-23-34)31-19-9-8-17-29(31)27-12-3-1-4-13-27;;/h1,3-4,6-9,12-14,16-17,19,30H,2,5,10-11,15,18,20-25H2,(H,33,36);1H;1H2
InChI Key
VOKWUIAIZYWMDR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LP 12二塩酸塩は5-HT7レセプターのアゴニストであり、D2、5-HT1A、5-HT2Aレセプターに比べて高い選択性を示します(Ki値はそれぞれ0.13 nM、224 nM、60.9 nM、1464 nM)。これはD2の1723倍、5-HT1Aの468倍、5-HT2Aの11261倍であり非常に強力です。LP 44(製品番号L9793)の場合は選択性が大幅に低く、D2に対して7.3 nM/0.22 nMで33倍であるほか、5-HT1Aでは240倍、5-HT2Aでは1482倍となっています。LP 12とLP 44の共通中間体は同じであると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3169-10MG:
L3169-VAR:
L3169-50MG:
L3169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)