抗体製品の状態
tissue culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P3II-26, monoclonal
化学種の反応性
human
濃度
250 μg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable for human tissues)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCB11(8647) , ABCB4(5244)
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
M7317-VAR:
M7317-1ML:
M7317-BULK:
M7317-1ML-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)