Merck
N7537
Sigma-Aldrich
NSC 663284
≥98% (HPLC), solid
別名:
6-クロロ-7-(2-モルホリン-4-イル-エチルアミノ)キノリン-5,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16ClN3O3
CAS番号:
分子量:
321.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
protect from light
red
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)c3ncccc3C1=O
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
InChI Key
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
NSC 663284は、kizuna(kiz)脱リン酸化のレベルに及ぼす影響を研究するために、細胞分裂周期25(CDC25)阻害剤として使用されています。また、西洋ワサビペルオキシダーゼ/フェノールレッドに基づくアッセイおよびレザズリンに基づく酸化還元アッセイのコントロールとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
NSC 663284はキノリンジオンであり、G1期とG2/M期の両方で細胞周期進行の阻害に関与しています。また、in vitroおよびin vivoでのサイクリン依存性キナーゼ(cdk)の脱リン酸化と活性化の阻害にも関与しています。NSC 663284は、さまざまな腫瘍細胞株の増殖を中止させます。
強力、不可逆性、細胞透過性の、混合された競合的なCDC25ホスファターゼファミリー阻害剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
470.1 °F
引火点(℃)
243.4 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7537-IP:
N7537-25MG:
N7537-5MG:
N7537-BULK:
N7537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kizuna is a novel mitotic substrate for CDC25B phosphatase
Thomas Y, et al.
Cell Cycle, 13(24), 3867-3877 (2014)
Inhibition of DUSP13B Activity by NSC 663284
Lee I S, et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 33(10), 3505-3507 (2012)
Utility of resazurin, horseradish peroxidase, and NMR assays to identify redox-related false-positive behavior in high-throughput screens
Tarnowski M, et al.
Assay and Drug Development Technologies, 16(3), 171-191 (2018)