Merck
O4886
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗オプシン マウス宿主抗体
clone RET-P1, ascites fluid
別名:
Anti-Opsin Antibody, Mouse Anti-Opsin, Opsin Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RET-P1, monoclonal
分子量
antigen 39 kDa by immunoblotting (IB of rat retina produces closely spaced doublet)
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
goldfish, mouse, tiger salamander, rat, amphibian, quail, dove, duck, rabbit, bovine, human, turtle
テクニック
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable using cultured cells
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10,000 using frozen sections of rat eye
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RHO(6010)
mouse ... Rho(212541)
rat ... Rho(24717)
関連するカテゴリー
詳細
オプシンは、ロドプシン受容体に属します。この遺伝子はヒト染色体の3q22.1に位置します。オプシン遺伝子は主に桿体細胞に発現します。
マウスモノクローナルクローンRET-P1抗オプシン抗体は、ロドプシン分子のN-末端のアミノ酸残基4~10に位置するエピトープを認識します。ラット網膜の免疫ブロット法において、抗体はロドプシンのモノマーと凝集物を表す39 kDaの二重線が近接したものと、78および115 kDaの強度がより小さいバンドを標識します。いくつかの低M.W.のバンドに加え、高M.W.バンドが下垂体(251および288 kDa)および視床下部(269および331 kDa)で染色されます。この製品は特異的に細胞体、ラット光レセプター表面の外節および内節(錐体ではなく桿体)を標識します。この製品はウシ、カモ、両生類、金魚、ウサギ、ラット、ウミガメ、トラサンショウウオ、マウス、ハト、ウズラおよびヒトのロドプシン/オプシンと反応します。
光レセプターは、光子吸収のシグナルをシナプス伝達に変換するビジュアル処理の最初のステップに関与します。光量子の吸収に関与する脊椎動物桿体の視覚色素がロドプシンです(オプシンとも呼ばれます)。 ロドプシンは95%超の 桿体外節(ROS)内在性膜タンパク質を含み、糖たんぱく質であり、N-末端のアミン酸残基2および15にアスパラギン結合オリゴ糖基が2つあります。光はロドプシンによって吸収され、その後の立体配置的変化によって特定のG-タンパク質の中間体であるトランスデューシンを介したサイクリックGMPホスホジエステラーゼの活性化がもたらされます。
免疫原
ラット網膜。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗オプシン抗体は免疫蛍光法および組織学的検査で使用されています。
マウスモノクローナルクローンRET-P1抗オプシン抗体は、免疫ブロット法、培養細胞の免疫細胞学、免疫組織化学(パラホルムアルデヒド/グルタルアルデヒド固定、パラホルムアルデヒド潅流固定、凍結切片)、免疫電子顕微鏡法、ELISA、競合ELISAおよび固相RIAなどの免疫細胞化学的および免疫組織化学的(IHC)技術による検出と定量のためオプシン/ロドプシンに標識するのに使用されます。この抗体はロドプシンの位置、機能的特性および桿体光レセプターの分化を管理している分子機構の研究においてオプシン/ロドプシンの存在および役割を決定するプローブとして使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ロドプシン遺伝子の変異は網膜色素変性症(Rp)および先天性夜盲症に関連しています。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、それ以外の目的(無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など)には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
O4886-VAR:
O4886-.2ML:
O4886-100UL:
O4886-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sutisak Kitareewan et al.
International journal of oncology, 33(2), 397-404 (2008-07-19)
All-trans-retinoic acid (RA) treatment of acute promyelocytic leukemia (APL) cases expressing the t(15;17) product, PML/RARalpha, is a successful example of differentiation therapy. Uncovering RA target genes is of considerable interest in APL. This study comprehensively examines in APL cells transcriptional
Nuclear architecture of rod photoreceptor cells adapts to vision in mammalian evolution
Solovei I, et al.
Cell, 137(2), 356-368 (2009)
Rhodopsin mutation G90D and a molecular mechanism for congenital night blindness
Rao VR, et al.
Nature, 367(6464), 639-639 (1994)
Autologous transplantation of RPE with partial-thickness choroid after mechanical debridement of Bruch membrane in the rabbit
Hu Y, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(7), 3185-3192 (2008)
Monoclonal antibodies which recognize different cell types in the rat retina
Barnstable, C.J.
Nature, 286, 231-231 (1980)