Merck
P1372
Sigma-Aldrich
パロキセチン マレイン酸塩
≥98% (HPLC), solid
別名:
(3S-trans)-3-[(1,3-ベンゾジオキソール-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン マレイン酸塩, BRL-29060, FG-7051
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20FNO3 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
445.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: ~12 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1
InChI Key
AEIUZSKXSWGSRU-QXGDPHCHSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
生物化学的/生理学的作用
パロキセチンは強力なチトクロームP450 2D6アイソタイプ(CYP2D6)阻害物質であり、タモキシフェンの効果を減弱させます。このフェニルピペリジン誘導体はクロザピンの代謝を阻害します。パロキセチンは、社会恐怖、強迫性障害、およびパニック障害の治療に用いられます。月経前不快気分障害、心的外傷後ストレス障害、慢性頭痛の治療にも用いられます。
パロキセチンマレイン酸塩は選択的セロトニン再取込み阻害剤であり、抗うつ薬です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)の生体アミン輸送体のページに特筆されています。その他のハンドブックページを閲覧するためには、ここをクリックしてください。
本化合物は、グラクソ・スミスクラインによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
法的情報
Glaxo­Smith­Klineの許可を得て販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1372-BULK:
P1372-10MG:
P1372-VAR:
P1372-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions (2015)
Supportive Oncology E-Book (2011)
Paroxetine: a review
Bourin M, et al.
Cns Drug Reviews, 7(1), 25-47 (2001)
Nicolas Pallet et al.
Proteomics, 13(7), 1108-1120 (2013-02-26)
The stress status of the apoptotic cell can promote phenotypic changes that have important consequences on the immunogenicity of the dying cell. Autophagy is one of the biological processes activated in response to a stressful condition. It is an important
David Germann et al.
Profiles of drug substances, excipients, and related methodology, 38, 367-406 (2013-05-15)
Paroxetine hydrochloride (3S-trans)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-piperidine hydrochloride (or (-)-(3S,4R)-(4-(p-fluorophenyl)-3-[[3,4-(methylenedioxy)-phenoxy]methyl]piperidine hydrochloride), a phenylpiperidine derivative, is a selective serotonin reuptake inhibitor. Paroxetine is indicated for the treatment of depression, generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, posttraumatic stress disorder, and social anxiety disorder. The physicochemical