Merck
F2802
Sigma-Aldrich
マレイン酸フルボキサミン
solid
別名:
マレイン酸 (E)-5-メトキシ-1-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-1-ペンタノン-O-(2-アミノエチル)オキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
434.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
品質水準
溶解性
H2O: soluble
オーガナイザー
Solvay
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChI Key
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マレイン酸フルボキサミンは、溶解性と有効な血液脳関門透過性を明らかにするための試験化合物として使用されています。(2)
生物化学的/生理学的作用
マレイン酸フルボキサミンは、選択的なニューロンセロトニン再取り込み阻害剤です。抗うつ剤および抗強迫剤として機能します。強迫性障害やパニック障害の治療に有用です。
特徴および利点
この化合物はSolvayによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
この化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のBiogenic Amine Transporters(生体アミン輸送体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F2802-BULK:
F2802-10MG:
F2802-50MG:
F2802-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosby's Drug Reference for Health Professions null
Md Shenuarin Bhuiyan et al.
Journal of pharmacological sciences, 121(3), 177-184 (2013-02-23)
Depression is associated with a substantial increase in the risk of developing heart failure and is independently associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. Inversely, cardiovascular disease can lead to severe depression. Thus, therapy with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
M Inazu et al.
Neurochemistry international, 39(1), 39-49 (2001-04-20)
Astrocytes contain transport systems that are capable of removing various neurotransmitters from the synaptic cleft by transporters present in the plasma membrane. Glial serotonin transporter (SERT) plays an important role in the re-uptake of 5-hydroxytryptamine (5-HT). We examined the pharmacological
John Lekakis et al.
International journal of cardiology, 139(2), 150-158 (2008-11-14)
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) exert cardioprotective effects. We examined whether SSRIs a) modulate endothelial cell expression of vascular cell adhesion molecule (VCAM-1), intracellular adhesion molecule (ICAM-1) and adhesiveness to U937 monocytes, b) reduce the circulating levels of these adhesion
Anton J L M van Balkom et al.
Psychotherapy and psychosomatics, 81(6), 366-374 (2012-09-12)
To compare the effectiveness of second-step treatment with cognitive therapy (CT) versus fluvoxamine in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) who are nonresponsive to exposure in vivo with response prevention (ERP). A 12-week randomized controlled trial at an outpatient clinic in
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox