Merck
P4252
Sigma-Aldrich
アルカリホスファターゼ 大腸菌由来
ammonium sulfate suspension, 30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
別名:
オルトリン酸-モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ性至適)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
由来生物
Escherichia coli
品質水準
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルカリホスファターゼは、ELISA、ウエスタンブロッティング、および組織化学的検出において抗体および他のタンパク質への結合に使用されます。高感度が求められる場合、タンパク質の標識に使用される場合があります。製品P4252は、tRNAのバルク消化に使用されています。製品P4252は、タンパク質1 mgあたり30~90単位の比率で提供されます。
アルカリホスファターゼは、ELISA、ウエスタンブロッティング、および組織化学的検出において抗体および他のタンパク質への結合に使用されます。高感度が求められる場合、タンパク質の標識に使用される場合があります。製品P4252は、グリシンバッファーに懸濁させた硫酸アンモニウム懸濁液です。
生物化学的/生理学的作用
大腸菌由来アルカリホスファターゼは、主にペリプラズム空間に存在する二量体の非グリコシル化タンパク質です。3つの既知のアイソフォームが存在します。本酵素は亜鉛を必要とし、マグネシウムによって活性化されます大腸菌アルカリホスファターゼは、リン酸エステルに対して幅広い特異性を持っています
大腸菌由来アルカリホスファターゼは、主にペリプラズム空間に存在する二量体の非グリコシル化タンパク質です。3つの既知のアイソフォームが存在します。本酵素は亜鉛を必要とし、マグネシウムによって活性化されます。大腸菌アルカリホスファターゼは、リン酸エステルに対して幅広い特異性を持っています。
注意
0.1% SDS存在下でアルカリホスファタ-ゼアッセイを行うと、サンプルに含まれる夾雑ヌクレア-ゼが阻害されます。
単位の定義
1 unitは、pH 10.4、37°C、1分間で、1.0 μmoleのリン酸p-ニトロフェニルを加水分解します。
物理的形状
2.5 M (NH4)2SO4中に分散させた懸濁液
アナリシスノート
pH 8.0、25°Cの活性は、pH 10.4、37°Cの活性とほぼ同等です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4252-100UN:
P4252-100UN-PW:
P4252-BULK:
P4252-1KU:
P4252-200UN:
P4252-VAR:
P4252-500UN:
P4252-1KU-PW:
P4252-200UN-PW:
P4252-50UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The universal YrdC/Sua5 family is required for the formation of threonylcarbamoyladenosine in tRNA
Basma El Yacoubi, Benjamin Lyons, et al.
RNA, 37, 2894-2909 (2009)
E. coli Alkaline Phosphatase
1.Reid, T., and Wilson
The Enzymes, 4, 373-373 (1971)
Alkaline phosphatase from Thermotoga neapolitana.
A Savchenko et al.
Methods in enzymology, 331, 298-305 (2001-03-27)
Tamaha Yamaguchi et al.
Frontiers in microbiology, 11, 570081-570081 (2021-02-09)
The labile fraction of dissolved organic phosphorus (DOP) - predominantly consisting of phosphoric esters - is an important microbial P source in the subtropical oligotrophic ocean. However, unlike phosphate, knowledge for labile DOP is still limited due to the scarcity
Yufang Xu et al.
Nature communications, 11(1), 5441-5441 (2020-10-30)
With global warming and climate change, breeding crop plants tolerant to high-temperature stress is of immense significance. tRNA 2-thiolation is a highly conserved form of tRNA modification among living organisms. Here, we report the identification of SLG1 (Slender Guy 1)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法