Merck
P0114
Sigma-Aldrich
アルカリホスファターゼ from bovine intestinal mucosa
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
別名:
アルカリホスファターゼ, オルトリン酸-モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ性至適)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
製品種目
BioUltra
品質水準
フォーム
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
比活性
≥5,700 DEA units/mg protein
分子量
dimer ~160 kDa
濃度
≥10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシの腸管粘膜由来のアルカリホスファターゼはホスホモノエステラーゼであり、ピロホスファターゼでもあります。
アプリケーション
アルカリホスファターゼは、脱リン酸化カゼインなどのタンパク質に用いることができます。アルカリホスファターゼを用いて、DNAまたはRNAの5'-末端を脱リン酸化し、セルフライゲーションを予防することもできます。DNAまたはRNAは、アルカリホスファターゼによる脱リン酸化後に(T4ポリヌクレオチドキナーゼにより)放射性同位元素標識リン酸をタグとして融合することもできます。
ウシの腸管粘膜由来のアルカリホスファターゼは、フッ素化した鎖長が異なる3種類のポリフッ素化アルキルリン酸モノエステルの加水分解動態を測定するための試験に使用されています。 発生的に制御されたisosome C-1及びC-2の発現により、腸内のアルカリホスファターゼの機能変換と組織成熟化が示されることを明らかにするための試験に使用されています。
抗体及びタンパク質接合に対して推奨される高い比活性グレードを有します。
生物化学的/生理学的作用
アルカリホスファターゼは抗炎症効果を有し、リピドAを解毒することによって敗血症性ショックの重症度を低減できることが示されました。
本酵素はアルコール、アミン、ピロリン酸、及びフェノールのリン酸エステルに対して広い特異性を有しています。タンパク質及び核酸を脱リン酸化するために、日常的に使用されます。
物性
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。2 本酵素は、作用するために亜鉛、並びにマグネシウム又はカルシウムのニ価イオンを必要とします。
単位の定義
1 DEAユニットは、pH 9.8、37°C、1分間に、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です(1 グリシンユニットは約3 DEAユニットに相当します)。
物理的形状
6 mM Tris、6 mM MgCl2および0.12 mM ZnCl2を含む40%グリセロール溶液(pH約7.6)
アナリシスノート
容量は、DEA unitに基づいています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0114-BULK:
P0114-50KU:
P0114-10KU:
P0114-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suzanne Kats et al.
Recent patents on inflammation & allergy drug discovery, 3(3), 214-220 (2009-06-19)
Laboratory and clinical data have implicated endotoxin as an important factor in the inflammatory response to cardiopulmonary bypass. Alkaline phosphatase prevents endotoxin-induced systemic inflammation in animals and humans. We assessed the effects of the administration of bovine intestinal alkaline phosphatase
Dagmara Wojcik-Grzybek et al.
International journal of molecular sciences, 23(6) (2022-03-26)
Inflammatory bowel diseases (IBD) are commonly considered as Crohn's disease and ulcerative colitis, but the possibility that the alterations in gut microbiota and oxidative stress may affect the course of experimental colitis in obese physically exercising mice treated with the
M Besman et al.
The Journal of biological chemistry, 260(20), 11190-11193 (1985-09-15)
Alkaline phosphatases from calf and bovine small intestines have been isolated in homogeneous form from both mucosa and luminal contents. The detergent-solubilized calf enzyme resolves into two peaks of activity, C-1 and C-2, on chromatofocusing. Only one of these activity
Senem Aykul et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Adipose tissues (AT) expand in response to energy surplus through adipocyte hypertrophy and hyperplasia. The latter, also known as adipogenesis, is a process by which multipotent precursors differentiate to form mature adipocytes. This process is directed by developmental cues that
Fuhong Su et al.
Critical care medicine, 34(8), 2182-2187 (2006-06-16)
Alkaline phosphatase may decrease the harmful effects of lipopolysaccharide by detoxifying lipid A. The aim of this study was to investigate whether administration of alkaline phosphatase is beneficial in a clinically relevant septic shock model. Interventional laboratory study. University hospital
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)