Merck
P5521
Sigma-Aldrich
アルカリホスファターゼ from bovine intestinal mucosa
≥2,000 DEA units/mg protein
別名:
アルカリホスファターゼ, オルトリン酸-モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ性至適)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
aqueous solution
品質水準
比活性
≥2,000 DEA units/mg protein
分子量
dimer ~160 kDa
濃度
≥1.0 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本酵素は、約12%の炭水化物(ヘキソース6%とその他の中性糖6%)を含む糖タンパク質です。アルカリ・ホスファターゼの各分子は4つの亜鉛原子と4つのジスルフィド架橋を含みます。アルカリ・ホスファターゼの活性はマグネシウム存在下で最大に達します。p-ニトロフェニルりん酸、フェニルりん酸、フェノールフタレインりん酸、α-グリセロールりん酸、β-グリセロールりん酸、2-ホスホリルグリセラート、トリオースりん酸、グルコース-6-りん酸、グルコース1-りん酸、フルクトース1-りん酸、フルクトース6-りん酸、アデノシン5-りん酸、アデノシン3-りん酸、ホスホエノールピルビン酸、β-ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチドりん酸などのりん酸モノエステルの加水分解を触媒します。ヒ素塩、システイン、ヨウ素、無機りん酸塩、ピロりん酸塩、ジイソプロピルりん酸、トリフェニルりん酸、ジイソプロピル・フルオロりん酸、およびL-フェニルアラニンは、アルカリ・ホスファターゼの強力な阻害物質の一部です。
アプリケーション
アルカリホスファターゼは、脱リン酸化カゼインなどのタンパク質に用いることができます。アルカリホスファターゼを用いて、DNAまたはRNAの5'-末端を脱リン酸化し、セルフライゲーションを予防することもできます。DNAまたはRNAは、アルカリホスファターゼによる脱リン酸化後に(T4ポリヌクレオチドキナーゼにより)放射性同位元素標識リン酸をタグとして融合することもできます。
アルカリホスファターゼを使用して抗体とその他のタンパク質に結合し、ELISA、ウエスタンブロット、および組織化学的検出を行います。 カゼインなどのタンパク質と核酸の脱りん酸化に日常的に使用されます。 高感度が求められる場合はタンパク質の標識化に使用できます。 アルカリ・ホスファターゼをDNAまたはRNAの5′末端脱りん酸化に使用して、セルフライゲーションも防止できます。アルカリ・ホスファターゼによって脱りん酸化した後、(T4ポリヌクレオチド・キナーゼにより)放射性標識りん酸エステルでDNAまたはRNAにタグを付けることもできます。 製品P5521はGTP加水分解の研究に使用されています
シグマの本酵素は、ホスファチジルイノシトール4-りん酸とホスファチジルイノシトール4,5-ビスりん酸のアッセイに使用されています。Nafion修飾電極を使用したアルカリ・ホスファターゼ・アッセイにも使用されています。
抗体及びタンパク質接合に対して推奨される高い比活性グレードを有します。
生物化学的/生理学的作用
ウシ腸粘膜由来のアルカリ・ホスファターゼは7.5~9.5のpH範囲で最も安定です。本酵素はアルコール、アミン、ピロりん酸、およびフェノール類のりん酸エステルに広い特異性をもち、その活性には亜鉛、マグネシウムまたは2価のカルシウム・イオンが必要です。
本酵素はアルコール、アミン、ピロリン酸、及びフェノールのリン酸エステルに対して広い特異性を有しています。タンパク質及び核酸を脱リン酸化するために、日常的に使用されます。
物性
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。2 本酵素は、作用するために亜鉛、並びにマグネシウム又はカルシウムのニ価イオンを必要とします。
単位の定義
1 DEAユニットは、pH 9.8、37°C、1分間に、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です(1 グリシンユニットは約3 DEAユニットに相当します)。
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム、1 mM MgCl2および0.1 mM ZnCl2中の溶液、pH 7.0
調製ノート
アフィニティ-精製
本製品はウシ腸粘膜から調製されます。希釈液は10 mM Tris-HCl、pH 8.0、1~5 mM塩化マグネシウム、0.1~0.2 mM塩化亜鉛、50%グリセロール中で調製し、2~8°Cで保管しなければなりません。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
容量は、DEA unitに基づいています。
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5521-VAR:
P5521-100KU:
P5521-BULK:
P5521-50KU:
P5521-1KU:
P5521-10KU:
P5521-2KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1).
M J Maunders
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 16, 331-341 (1993-01-01)
Determination of alkaline phosphatase using a Nafion?-modified electrode.
Le Gal La Salle A, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 379(1), 281-291 (1994)
P T Hawkins et al.
The Biochemical journal, 218(3), 785-793 (1984-03-15)
We have developed methods that yield estimates of the 32P content of each of the individual phosphate groups of phosphatidylinositol 4-phosphate and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, thus extending the information available from studies of the labelling of these lipids in intact cells
B A Ponder et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 31(7), 911-919 (1983-07-01)
The immunohistological demonstration of H2 antigens in cryostat sections of a wide variety of mouse tissues is reported. The purpose in developing the method was to use H2 antigens as cellular markers in studies of mouse chimeras. Monoclonal anti-H2 antibodies
Xinlin Du et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(24), 8858-8863 (2004-06-05)
A remote labeling method has been developed to determine (18)O kinetic isotope effects (KIEs) in Ras-catalyzed GTP hydrolysis. Substrate mixtures consist of (13)C-depleted GTP and [(18)O,(13)C]GTP that contains (18)O at phosphoryl positions of mechanistic interest and (13)C at all carbon
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)