Merck
P7923
Sigma-Aldrich
アルカリホスファターゼ from bovine intestinal mucosa
buffered aqueous glycerol solution, ≥4,000 DEA units/mg protein
別名:
アルカリホスファターゼ, オルトリン酸-モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ性至適)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
品質水準
比活性
≥4,000 DEA units/mg protein
分子量
dimer ~160 kDa
濃度
≥10.0 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルカリホスファターゼは、脱リン酸化カゼインなどのタンパク質に用いることができます。アルカリホスファターゼを用いて、DNAまたはRNAの5'-末端を脱リン酸化し、セルフライゲーションを予防することもできます。DNAまたはRNAは、アルカリホスファターゼによる脱リン酸化後に(T4ポリヌクレオチドキナーゼにより)放射性同位元素標識リン酸をタグとして融合することもできます。
抗体及びタンパク質接合に対して推奨される高い比活性グレードを有します。
Alkaline phosphatase is usually conjugated to antibodies and other proteins in immunological techniques such as ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is routinely used to dephosphorylate proteins and nucleic acids. It may be used for protein labeling when high sensitivity is required. Alkaline phosphatase may be also be used to dephosphorylate the 5′-termini of DNA or RNA to prevent self-ligation. DNA or RNA can also be tagged with radiolabeled phosphate (via T4 polynucleotide kinase) after dephosphorylation with alkaline phosphatase. Product P7923 has been used in a novel screening strategy for nitrilase-producing strains.
The enzyme has been used to develop a highly sensitive immunoassay for determining one thousandth of an attomole (1 zeptomole) of alkaline phosphatase. It has been used in an immunoassay of proinsulin. It has also been used to pretreat ISG (immature secretory granule) membranes to study the phosphorylation of proteinacous components in it.
生物化学的/生理学的作用
本酵素はアルコール、アミン、ピロリン酸、及びフェノールのリン酸エステルに対して広い特異性を有しています。タンパク質及び核酸を脱リン酸化するために、日常的に使用されます。
Alkaline phosphatase, from bovine intestinal mucosa, is most stable in the pH range 7.5-9.5. The enzyme has a broad specificity for phosphate esters of alcohols, amines, pyrophosphate, and phenols. It requires zinc, and magnesium or calcium divalent ions for activity.
The enzyme is a glycoprotein containing approximately 12% carbohydrate (6% hexoses and 6% other neutral sugars). Each molecule of alkaline phosphatase contains four zinc atoms and four disulfide bridges. Maximal activity with alkaline phosphatase is achieved in the presence of magnesium. It catalyzes the hydrolysis of phosphate monoesters such as: p-nitrophenyl phosphate, phenyl phosphate, phenolphthalein phosphate, α-glycerol phosphate, β-glycerol phosphate, 2-phosphorylglycerate, triosephosphate, glucose-6-phosphate, glucose 1-phosphate, fructose 1-phosphate, fructose 6-phosphate, adenosine 5-phosphate adenosine 3-phosphate, phosphoenolpyruvate, and β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Arsenate, cysteine, iodine, inorganic phosphate, pyrophosphate, diisopropyl phosphate, triphenylphosphate, diisopropyl fluorophosphate, and L-phenylalanine are some of the strong inhibitors of alkaline phosphatase.
物性
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。2 本酵素は、作用するために亜鉛、並びにマグネシウム又はカルシウムのニ価イオンを必要とします。
単位の定義
1 DEAユニットは、pH 9.8、37°C、1分間に、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です(1 グリシンユニットは約3 DEAユニットに相当します)。
物理的形状
5 mM Tris, 5 mM MgCl2および0.1 mM ZnCl2を含有する50%グリセロ-ル( pH 7.0)に溶解された溶液
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
容量は、DEA unitに基づいています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7923-1KU:
P7923-VAR:
P7923-2KU:
P7923-50KU:
P7923-10KU:
P7923-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhijie Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(35), 21328-21335 (2020-08-21)
Theoretical and experimental observations that catalysis enhances the diffusion of enzymes have generated exciting implications about nanoscale energy flow, molecular chemotaxis, and self-powered nanomachines. However, contradictory claims on the origin, magnitude, and consequence of this phenomenon continue to arise. To
D B Cook et al.
Clinical chemistry, 39(6), 965-971 (1993-06-01)
Enzyme amplification has proved to be a highly sensitive quantification technique for immunoassays. We have shown that by using a fluorescent end-point, even more sensitive enzyme amplification assays can be generated than hitherto reported. We describe some general properties of
Yana Konokhova et al.
Skeletal muscle, 6, 10-10 (2016-02-20)
Low mitochondrial content and oxidative capacity are well-established features of locomotor muscle dysfunction, a prevalent and debilitating systemic occurrence in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Although the exact cause is not firmly established, physical inactivity and oxidative stress
A S Dittié et al.
The EMBO journal, 16(16), 4859-4870 (1997-08-15)
The composition of secretory granules in neuroendocrine and endocrine cells is determined by two sorting events; the first in the trans-Golgi complex (TGN), the second in the immature secretory granule (ISG). Sorting from the ISG, which may be mediated by
Qing Zhu et al.
Applied and environmental microbiology, 73(19), 6053-6057 (2007-08-07)
Nitrilases have found wide use in the pharmaceutical industry for the production of fine chemicals, and it is important to have a method by which to screen libraries of isolated or engineered nitrilase variants (including bacteria and fungi). The conventional
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)