Merck
P9614
Sigma-Aldrich
λプロテインホスファターゼ
liquid, Bacteriophage Lambda, recombinant, expressed in E. coli
別名:
λ-PPase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
liquid
分子量
25 kDa
濃度
≥400000 units/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
ラムダ・タンパク質ホスファターゼは、大腸菌(Escherichia coli)内で発現する組み換えタンパク質です。活性化因子としてMn2+またはNi2+を必要とします。
生物化学的/生理学的作用
タンパク質のセリン, スレオニン, チロシン残基からリン酸基を遊離させるために使用されています。また、リン酸化ヒスチジン残基にも作用します。
ラムダ・タンパク質ホスファターゼはHeLa細胞抽出物の脱りん酸化に使用されています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、30℃で1分間に1ナノモルのp-ニトロフェニルホスフェートを加水分解します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
P9614-20KU:
P9614-BULK:
P9614-20KU-PW:
P9614-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proliferating cell nuclear antigen-dependent rapid recruitment of Cdt1 and CRL4Cdt2 at DNA-damaged sites after UV irradiation in HeLa cells.
Ishii T
The Journal of Biological Chemistry, 285(53), 41993-42000 (2010)
Expression, purification, crystallization, and biochemical characterization of a recombinant protein phosphatase.
Zhuo S
The Journal of Biological Chemistry, 268(24), 17754-17761 (1993)
P T Cohen et al.
The Biochemical journal, 260(3), 931-934 (1989-06-15)
Infection of Escherichia coli with phage lambda gt10 resulted in the appearance of a protein phosphatase with activity towards 32P-labelled casein. Activity reached a maximum near the point of cell lysis and declined thereafter. The phosphatase was stimulated 30-fold by
Xiaoyan Yu et al.
The Journal of comparative neurology, 529(3), 481-500 (2020-05-26)
Afferent activity dynamically regulates neuronal properties and connectivity in the central nervous system. The Fragile X mental retardation protein (FMRP) is an RNA-binding protein that regulates cellular and synaptic properties in an activity-dependent manner. Whether and how FMRP level and
Kyoko Chiba et al.
Molecular biology of the cell, 28(26), 3857-3869 (2017-11-03)
In neurons, amyloid β-protein precursor (APP) is transported by binding to kinesin-1, mediated by JNK-interacting protein 1b (JIP1b), which generates the enhanced fast velocity (EFV) and efficient high frequency (EHF) of APP anterograde transport. Previously, we showed that EFV requires