Merck
P7130
Sigma-Aldrich
ピューロマイシンアミノヌクレオシド
別名:
3′-アミノ-3′-デオキシ-N6,N6-ジメチルアデノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N6O3
CAS番号:
分子量:
294.31
Beilstein:
93902
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
形状
powder
品質水準
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](N)[C@@H]3O
InChI
1S/C12H18N6O3/c1-17(2)10-8-11(15-4-14-10)18(5-16-8)12-9(20)7(13)6(3-19)21-12/h4-7,9,12,19-20H,3,13H2,1-2H3/t6-,7+,9+,12-/m1/s1
InChI Key
RYSMHWILUNYBFW-VENHTOENSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピューロマイシンアミノヌクレオシドは、抗生物質ピューロマイシンのアミノヌクレオシド部分です。巣状分節性糸球体硬化症の研究やラットにおけるネフローゼの誘発などの腎臓学研究に役立ちます。ピューロマイシンアミノヌクレオシド誘発ネフローゼ症候群ラットにおけるナトリウム代謝産物や亜硝酸塩(NOx)代謝産物の排出が調べられています。ラットにおけるピューロマイシンアミノヌクレオシド誘発ネフローゼは、急性期における活性酸素種の精製に関して研究されています。ピューロマイシンアミノヌクレオシドは、培養糸球体内皮細胞における内皮グリコサミノグリカン合成ならびにその細胞透過性との関係を調べるために使用されます。
アプリケーション
ピューロマイシンアミノヌクレオシドは、次の用途で使用されています:
  • レンチウイルスのトランスフェクションのための感染細胞の選択マーカーとして
  • トランスフェクションアッセイや感染アッセイのためのの新鮮培地の成分として
  • タンパク尿の発症前のネフリンとポドシンのmRNAレベルとタンパク質レベルを調べるために、皮下でピューロマイシンアミノヌクレオシドネフローゼを誘発するため
生物化学的/生理学的作用
ピューロマイシンアミノヌクレオシドは、マウス糸球体ポドサイトの障害誘導によるヒト糸球体疾患の研究、および糸球体の機能や形態の研究に使用されます。
その他情報
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7130-100MG-PW:
P7130-BULK:
P7130-1G-PW:
P7130-25MG:
P7130-500MG:
P7130-100MG:
P7130-VAR:
P7130-10MG:
P7130-1G:
P7130-500MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ramzi Khalil et al.
The Journal of pathology, 247(2), 177-185 (2018-10-24)
Dynamin plays an essential role in maintaining the structure and function of the glomerular filtration barrier. Specifically, dynamin regulates the actin cytoskeleton and the turnover of nephrin in podocytes, and knocking down dynamin expression causes proteinuria. Moreover, promoting dynamin oligomerization
Ido Refaeli et al.
Scientific reports, 10(1), 9419-9419 (2020-06-12)
Dominant and recessive mutations in podocalyxin (PODXL) are associated with human kidney disease. Interestingly, some PODXL mutations manifest as anuria while others are associated with proteinuric kidney disease. PODXL heterozygosity is associated with adult-onset kidney disease and podocalyxin shedding into
Anastasia Korolj et al.
Lab on a chip, 18(20), 3112-3128 (2018-09-29)
Most kidney diseases begin with abnormalities in glomerular podocytes, motivating the need for podocyte models to study pathophysiological mechanisms and new treatment options. However, podocytes cultured in vitro face a limited ability to maintain appreciable extents of differentiation hallmarks, raising
Alessandra Stacchiotti et al.
Nutrients, 10(6) (2018-05-31)
Taurine (TAU) is a sulfur-containing beta amino acid that is not involved in protein composition and anabolism, conditionally essential in mammals provided through diet. Growing evidence supports a protective role of TAU supply in osmoregulation, calcium flux, and reduction of
Yiqin Zuo et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 27(1), 174-181 (2011-05-14)
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonists have beneficial effects on renal structure and function in models of diabetes and chronic kidney diseases. However, the increased incidence of weight gain and edema potentially limits their usefulness. We studied an acute minimal-change