Merck
P7908
Sigma-Aldrich
N-(1-ピレニル)マレイミド
別名:
1-(1-ピレニル)-1H-ピロール-2,5-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H11NO2
CAS番号:
分子量:
297.31
Beilstein:
1542661
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
InChI Key
YXKWRQLPBHVBRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
合成反応における反応物質としての用途:
  • オリゴデオキシヌクレオチド誘導体
  • 免疫原性ペプチドのポリマー複合体
  • バイオセンシング用途に修飾されたオリゴヌクレオチド
反応物質としての用途:
  • 熱安定性を持つ蛍光マレイミド/イソブテン交互コポリマーの合成反応に関係
  • 生体試料中のグルタチオンジスルフィドレベルを測定するための誘導化剤として使用
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7908-VAR:
P7908-100MG:
P7908-BULK:
P7908-500MG:
P7908-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jinhui Li et al.
Biochemistry, 42(36), 10674-10682 (2003-09-10)
We have used frequency-domain fluorescence spectroscopy to investigate the structural linkage between the transmembrane and cytosolic domains of the regulatory protein phospholamban (PLB). Using an engineered PLB having a single cysteine (Cys(24)) derivatized with the fluorophore N-(1-pyrenyl)maleimide (PMal), we have
Fei-yu Liu et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 43(7), 733-736 (2008-09-30)
A sensitive, rapid method for determining reduced tiopronin concentration in rat plasma has been developed by using a high-performance liquid chromatography (HPLC) technique in conjunction with the derivatizing agent N-(1-pyrenyl) maleimide (NPM). The analytes were separated on a Kromasil C18
Curt B Boschek et al.
Biochemistry, 46(15), 4580-4588 (2007-03-24)
Binding of calcium to CaM exposes clefts in both N- and C-domains to promote their cooperative association with a diverse array of target proteins, functioning to relay the calcium signal regulating cellular metabolism. To clarify relationships between the calcium-dependent activation
M Yusof et al.
Biomedical chromatography : BMC, 14(8), 535-540 (2000-12-13)
D-Penicillamine (2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid), a well-known heavy metal chelator, is the drug of choice in the treatment of Wilson's disease and is also effective for the treatment of several disorders including rheumatoid arthritis, primary biliary cirrhosis, scleroderma, fibrotic lung diseases and
T Inobe et al.
Biochimica et biophysica acta, 1545(1-2), 160-173 (2001-05-09)
Chaperonin-assisted protein folding proceeds through cycles of ATP binding and hydrolysis by GroEL, which undergoes a large structural change by the ATP binding or hydrolysis. One of the main concerns of GroEL is the mechanism of the productive and cooperative
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.