Merck
Q2876
Sigma-Aldrich
キナクリンマスタード 二塩酸塩
≥85% (HPLC)
別名:
2-メトキシ-6-クロロ-9-(4-ビス[β-クロロエチル]アミノ-1-メチルブチルアミノ)アクリジン 二塩酸塩, 9-[4-(ビス(2-クロロエチル)アミノ)-1-メチルブチルアミノ]-6-クロロ-2-メトキシアクリジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28Cl3N3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
541.77
Beilstein:
3819822
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NC(C)CCCN(CCCl)CCCl)c2c1
InChI
1S/C23H28Cl3N3O.2ClH/c1-16(4-3-11-29(12-9-24)13-10-25)27-23-19-7-5-17(26)14-22(19)28-21-8-6-18(30-2)15-20(21)23;;/h5-8,14-16H,3-4,9-13H2,1-2H3,(H,27,28);2*1H
InChI Key
JETDZFFCRPFPDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キナクリンマスタード二塩酸塩は蛍光アクリジン色素であり、QMと略されます。水溶液中では、クロロエチル基がすぐに塩素イオンを失い、アジリジニウムカチオンが生成します。このカチオンは、タンパク質や核酸のカルボキシル基、チオール基、複素環窒素基またはその他の求核剤と迅速に反応します。
アプリケーション
キナクリンマスタードに塩酸塩は、分裂中期の染色体の染色に使用されます。最近のアプリケーションとしては、トウモロコシのQバンド染色や魚の核型分析などがあります。この色素は、トリパノソーマの生体染色にも使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
Q2876-100MG:
Q2876-1G:
Q2876-BULK:
Q2876-25MG:
Q2876-5MG:
Q2876-VAR:
Q2876-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diagnosis of triploidy in metaphases from uncultured amniocytes.
Vanna Pecile et al.
Prenatal diagnosis, 22(1), 78-79 (2002-01-26)
K Tanaka et al.
Biomedical chromatography : BMC, 3(6), 246-250 (1989-11-01)
A simple and precise method was developed for the separation of nucleosides including modified nucleosides and oligonucleotides. Nineteen kinds of nucleosides were completely separated by HPLC using an ODS column (TSK-gel ODS 80TM) and aqueous mobile phases. The RNA molecule
Analysis of human metaphase chromosome set by aid of DNA-binding fluorescent agents.
T Caspersson et al.
Experimental cell research, 253(2), 302-304 (1999-12-10)
N Ye et al.
Mutation research, 435(1), 43-61 (1999-10-20)
An adaptive response, low doses of a mutagen rendering cells more able to subsequently cope with higher doses of that or a related challenging mutagen, enhances nucleotide excision repair in human fibroblasts. After fibroblasts were flashed with 20 J/m2 of
D Fukushi et al.
Cytogenetics and cell genetics, 92(3-4), 254-263 (2001-07-04)
The DNA of Apodemus argenteus was digested with DraI, and the resultant DraI fragment of highly repetitive DNA was isolated and analyzed by DNA filter hybridization, cloning, sequencing, and fluorescence in situ hybridization (FISH). Southern blot hybridization and nucleotide sequencing