安全性情報
S0940
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
別名:
ナトリウム β-シクロデキストリン ホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
標識化の程度
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いられます。
  • イオンクラスター模倣膜の調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0940-1G:
S0940-BULK:
S0940-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)