安全性情報
SAB4502981
Sigma-Aldrich
抗クローディン5 (C末端) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
CLD5, CLDN5, TMDVCF, VCFSで検出された膜貫通タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 23 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLDN5(7122)
詳細
CLDN5(クローディン)遺伝子はヒト染色体22q11.21にマッピングされており、タイトジャンクションの構成要素である膜貫通タンパク質をコードします。このタンパク質は血液脳関門の一部です。コードしたタンパク質は、303または218アミノ酸長です。
抗クローディン5抗体は全クローディン5タンパク質の内在性レベルを検出します。
免疫原
抗血清はヒトクローディン5から得られる合成ペプチドに対して産生されました。
免疫原の範囲: 169~218
アプリケーション
ウサギ抗クローディン5C末端抗体であり、血管内皮細胞‐カドヘリンの血管内灌流標識および免疫蛍光に使用されています。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
免疫細胞化学(1報)
生物化学的/生理学的作用
CLDN5(クローディン)遺伝子はタイトジャンクションの構成要素をコードし、溶質および水の選択的バリアとして作用します。 CLDN5の上方制御は片頭痛で認められます。CLDN5の発現は肺扁平上皮がんで減少します。CLDN5はp21を増加させサイクリンD1を減少させることが知られており、細胞周期G1からSへの移行を遅延させます。Cldn5は中枢神経系のホメオスタシスを維持し、血液脳関門の一部です。
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4502981-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Polar and charged extracellular residues conserved among barrier-forming claudins contribute to tight junction strand formation.
Piontek A
Annals of the New York Academy of Sciences, 1397(1), 143-156 (2017)
Molecular Architecture of the Blood Brain Barrier Tight Junction Proteins--A Synergistic Computational and In Vitro Approach.
Irudayanathan FJ
The Journal of Physical Chemistry B, 120(1), 77-88 (2016)
Claudin-5, -7, and -18 suppress proliferation mediated by inhibition of phosphorylation of Akt in human lung squamous cell carcinoma.
Akizuki R
Biochimica et Biophysica Acta, 1864(2), 293-302 (2017)
Correlation between the radial peripapillary capillaries and the retinal nerve fibre layer in the normal human retina.
Yu PK
Experimental Eye Research, 129, 83-92 (2014)
B-acute lymphoblastic leukemia and cystinuria in a patient with duplication 22q11.21 detected by chromosomal microarray analysis.
Chang VY
Pediatric Blood & Cancer, 56(3), 470-473 (2011)