安全性情報
SAB4700488
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD138-PE antibody produced in mouse
clone MI15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-SDC1, Anti-Syndecan 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
クローン:
MI15, monoclonal
化学種の反応性:
human, rat, nonhuman primates, rat, nonhuman primates
citations:
4
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MI15, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, nonhuman primates, rat, nonhuman primates
保管条件
do not freeze (Protect from prolonged exposure to light.)
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SDC1(6382)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody MI15 recognizes an extracellular epitope of CD138 (syndecan 1)
免疫原
A mixture of U266 and XG-1 human myeloma cell lines
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700488-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)