安全性情報
SML0504
Sigma-Aldrich
I-BOP
≥95% (HPLC)
別名:
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H29IO5
CAS番号:
分子量:
512.38
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solution
濃度
10 mg/mL in ethanol
colorless to faint yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML0504-1MG:4548173355948
SML0504-BULK:
SML0504-5MG:4548173355955
SML0504-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)