product name
BRACO19 塩酸塩, ≥96% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
yellow to brown
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.CN(C)c1ccc(Nc2c3ccc(NC(=O)CCN4CCCC4)cc3nc5cc(NC(=O)CCN6CCCC6)ccc25)cc1
InChI
1S/C35H43N7O2.3ClH/c1-40(2)28-11-7-25(8-12-28)38-35-29-13-9-26(36-33(43)15-21-41-17-3-4-18-41)23-31(29)39-32-24-27(10-14-30(32)35)37-34(44)16-22-42-19-5-6-20-42;;;/h7-14,23-24H,3-6,15-22H2,1-2H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,39);3*1H
InChI Key
MJAPNWJRLLDPAB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0560-25MG:
SML0560-5MG:
SML0560-BULK:
SML0560-VAR:
SML0560-BULK-CR:
試験成績書(COA)