アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
C#CC(N(C(C1=CC=CS1)C(NCC(OCC)=O)=O)C2=CC=C(OC)C=C2OC)=O
InChI
1S/C21H22N2O6S/c1-5-18(24)23(15-10-9-14(27-3)12-16(15)28-4)20(17-8-7-11-30-17)21(26)22-13-19(25)29-6-2/h1,7-12,20H,6,13H2,2-4H3,(H,22,26)
InChI Key
AHOOZADJPNUFOQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0838-VAR:
SML0838-BULK:
SML0838-IP:
SML0838-25MG:
SML0838-5MG:
試験成績書(COA)