由来生物
Amycolatopsis sp.
品質水準
フォーム
DMSO solution
濃度
1 mg/mL in DMSO
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(/C=C1\C)=C\C(C)=C\[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](C)O2)/C=C/C(C)=C/CC[C@H](O)[C@@H](OC)CC([C@H]([C@]3([C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)C(C[C@H](COC)O[C@H]4C[C@@](O)(C)[C@@H](O[C@H]5C[C@@H](OC)[C@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)O3)O)O)OC1=O
InChI
1S/C58H96O21/c1-29-17-16-18-40(59)43(69-13)25-45(76-55(65)33(5)23-31(3)21-30(2)22-32(4)41(20-19-29)77-56-51(63)50(62)52(71-15)37(9)74-56)53(64)58(67)35(7)48(60)34(6)42(79-58)24-39(28-68-12)75-47-27-57(11,66)54(38(10)73-47)78-46-26-44(70-14)49(61)36(8)72-46/h17,19-23,32,34-54,56,59-64,66-67H,16,18,24-28H2,1-15H3/b20-19+,29-17+,30-22+,31-21+,33-23+/t32-,34+,35-,36+,37+,38+,39-,40+,41-,42?,43+,44-,45?,46+,47+,48+,49-,50+,51+,52+,53-,54+,56+,57+,58-/m1/s1
InChI Key
WILMROCKORZEMQ-XIQAQMKHSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Apoptolidin induces apoptosis selectively in rat glia cells transformed with the adenovirus oncogene E1A. Several minor apoptolidin congeners were isolated, known as Apoptolidins A-D. All apoptolidins were reported to inhibit growth of H292 cancer cells (lung carcinoma) in the submicromolar range. Recently, a stereo-selective synthesis of the Apoptolidin disaccharide was reported.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML0907-500UL-PW:
SML0907-VAR:
SML0907-500UL:
SML0907-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)