Merck
SML1084
Sigma-Aldrich
BMS-195614
≥97% (HPLC)
別名:
4-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(quinolin-3-yl)naphthalen-2-carboxamido] benzoic acid; 4-[[[5,6-Dhydro-5,5-dimethyl-8-(3-quinolinyl)-2-naphthalenyl]carbonyl]amino]-benzoic acid, BMS 614, BMS-195614, BMS-614, BMS195614, BMS614
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H24N2O3
CAS番号:
分子量:
448.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)CC=C(C2=CN=C(C=CC=C3)C3=C2)C4=C1C=CC(C(NC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=C4
InChI
1S/C29H24N2O3/c1-29(2)14-13-23(21-15-19-5-3-4-6-26(19)30-17-21)24-16-20(9-12-25(24)29)27(32)31-22-10-7-18(8-11-22)28(33)34/h3-13,15-17H,14H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34)
InChI Key
WGLMBRZXZDAQHP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BMS-195614 (BMS614) is a potent neutral retinoic acid receptor RARα selective antagonist with an IC50 of 2.5 nM.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1084-5MG:
SML1084-VAR:
SML1084-BULK:
SML1084-25MG:
試験成績書(COA)