B6688
BMS 493
≥98% (HPLC), powder, pan-RAR inverse agonist
別名:
(E)-4-[2-[5,6-ジヒドロ-5,5-ジメチル-8-(2-フェニルエチニル)ナフタレン-2-イル]エテン-1-イル]安息香酸, 4-[(1E)-2-[5,6-ジヒドロ-5,5-ジメチル-8-(フェニルエチニル)-2-ナフタレニル]エテニル]-安息香酸, BMS204, 493
About This Item
おすすめの製品
製品名
BMS 493, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
light yellow to yellow
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC=C(C#Cc2ccccc2)c3cc(\C=C\c4ccc(cc4)C(O)=O)ccc13
InChI
1S/C29H24O2/c1-29(2)19-18-24(14-10-21-6-4-3-5-7-21)26-20-23(13-17-27(26)29)9-8-22-11-15-25(16-12-22)28(30)31/h3-9,11-13,15-18,20H,19H2,1-2H3,(H,30,31)/b9-8+
InChI Key
YCADIXLLWMXYKW-CMDGGOBGSA-N
詳細
アプリケーション
- in vivoおよびin vitroでのレチノイン酸(RA)活性の食事療法および薬理学的療法のための阻害剤
- ヒト人工多機能性幹細胞(iPSC)の培養および心室心筋細胞(VCM)の分化
- 外植片におけるレチノイン酸(RA)シグナル伝達の抑制
- 原生殖細胞(PGC)におけるシナプトネマ複合体タンパク質3(SCP3)およびATP依存性RNAヘリカーゼ(DDX4)の誘発のためのレチノイン酸レセプター(RAR)阻害剤
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
B6688-25MG:
B6688-BULK:
B6688-VAR:
B6688-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.