Merck
SML1231
Sigma-Aldrich
c-di-AMP ナトリウム塩
≥98% (HPLC), powder, bacterial second messenger
別名:
3′,5′-環状ジアデニル酸 ナトリウム塩, アデニリル-(3′5′)-3′-アデニル酸、環状ヌクレオチド ナトリウム塩, 環状-ジ-AMP ナトリウム塩, 環状ジ-3′,5′-アデニレート ナトリウム塩, 環状ジアデニレート ナトリウム塩, 環状ジアデニレートモノリン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N10O12P2 · xNa+
CAS番号:
分子量:
658.41 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
c-di-AMP ナトリウム塩, ≥98% (HPLC)
詳細
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H]3COP5(O)=O.C
InChI
1S/C20H24N10O12P2/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-11(31)13-7(39-19)1-37-43(33,34)42-14-8(2-38-44(35,36)41-13)40-20(12(14)32)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30/h3-8,11-14,19-20,31-32H,1-2H2,(H,33,34)(H,35,36)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26)/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
PDXMFTWFFKBFIN-XPWFQUROSA-N
生物化学的/生理学的作用
c-di-AMPは細菌の二次メッセンジャーです。c-di-AMPは、体液性および細胞性応答の両方を刺激する強力な粘膜アジュバントとして機能します。
さまざまなシグナル伝達経路で役割を果たします。グラム陽性菌では、細胞の成長と生存に影響を及ぼし、毒性を調節します。c-di-AMPは、シクラーゼドメイン含有たんぱく質であるジアデニル酸シクラーゼ(DAC)によって形成されます。
調製ノート
c-di-AMPは水溶性です(≥ 16 mM、限界値は測定されていません)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1231-1UMO:
SML1231-BULK:
SML1231-1UMO-PW:
SML1231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qichao Sun et al.
Enzyme and microbial technology, 143, 109700-109700 (2020-12-31)
Cyclic di-AMP is a bacterial nucleotide second messenger and evaluated as a potential vaccine adjuvant candidate. Here, we report a practical and economical enzymatic method for gram-scale preparation of c-di-AMP using an immobilized Vibrio cholerae dinucleotide cyclase DncV. The method
c-di-AMP: An Essential Molecule in the Signaling Pathways that Regulate the Viability and Virulence of Gram-Positive Bacteria
Fahmi T, et al.
Genes, 8(8), 197-197 (2017)
Andrea Annibal et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 413(26), 6457-6468 (2021-09-04)
Cyclic dinucleotides (CDNs) are key secondary messenger molecules produced by cyclic dinucleotide synthases that trigger various cellular signaling cascades from bacteria to vertebrates. In mammals, cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) has been shown to bind to intracellular DNA and catalyze the
W Michael Babinchak et al.
Nature communications, 11(1), 5574-5574 (2020-11-06)
Liquid-liquid phase separation (LLPS) of proteins that leads to formation of membrane-less organelles is critical to many biochemical processes in the cell. However, dysregulated LLPS can also facilitate aberrant phase transitions and lead to protein aggregation and disease. Accordingly, there
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.