アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]([C@@H](O)CC([C@H](CC)/C=C1C)=O)[C@](/C(C)=C/[C@@]2([H])C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC2)([H])OC([C@@]3([H])N(C(C([C@@]4(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@H]([C@@H](OC)C[C@@H](C)C\1)O4)=O)=O)CCCC3)=O
InChI
1S/C43H68ClNO11/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)45-16-12-11-13-32(45)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-31(44)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32-,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
InChI Key
KASDHRXLYQOAKZ-XDSKOBMDSA-N
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)