アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
166.5 °C
溶解性
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DHODH(1723)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L5025-25MG:
L5025-100MG:
L5025-BULK:
L5025-100MG-PW:
L5025-25MG-PW:
L5025-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)