アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=CC=C1N2CCN(CCC3=NN=C4N3CCCC4)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H27N5.ClH/c1-16-6-2-3-7-17(16)23-14-12-22(13-15-23)11-9-19-21-20-18-8-4-5-10-24(18)19;/h2-3,6-7H,4-5,8-15H2,1H3;1H
InChI Key
ZIODNPFQZIHCOE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148)
生物化学的/生理学的作用
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent that is used to reverse mydriasis after eye examination.
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1610-VAR:
SML1610-BULK:
SML1610-50MG:
SML1610-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)