アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1/C=N/NC(C3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c21-16-6-5-12-3-1-2-4-14(12)15(16)11-19-20-17(22)13-7-9-18-10-8-13/h1-11,21H,(H,20,22)/b19-11+
InChI Key
WQSHHAVECQJKLX-YBFXNURJSA-N
生物化学的/生理学的作用
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B), a histone H3K4 demethylase involved in regulation of cell proliferation and stem cell self-renewal and differentiation. AS8351 is thought to inhibit KDM5B by competing with a-ketoglutarate for chelating iron that KDM5B requires as a co-factor.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1692-25MG:
SML1692-VAR:
SML1692-5MG:
SML1692-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)