Merck
SRE0020
Sigma-Aldrich
ブチリルコリンエステラーゼ ウマ血清由来
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein
別名:
アシルコリンアシルヒドロラーゼ, コリンエステラーゼ, ブチリル, シュードコリンエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥900 units/mg protein
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
単位の定義
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of butyrylcholine to choline and butyrate per minute at pH 8.0 at 37 deg C.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0020-60KU:
SRE0020-PH:
SRE0020-2KU:
SRE0020-BULK-N:
SRE0020-10KU-PW:
SRE0020-10KU:
SRE0020-BULK:
SRE0020-2KU-PW:
SRE0020-VAR:
SRE0020-60KU-PW:
試験成績書(COA)