安全性情報
SRP2087
Sigma-Aldrich
C-fos、プロトオンコジーン ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
MCM1, c-fos 血清応答エレメント結合転写制御因子, 血清応答因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~53.3 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SRF(6722)
生物化学的/生理学的作用
転写因子AP-1(活性化因子タンパク質-1)は、細胞の増殖、形質転換、死亡に関与します。AP-1および核因子B(NF B)は、マウスモデルにおいて、特異的に標的化することにより癌誘導を予防できます。AP-1は、Junホモ二量体やJun-Fosヘテロ二量体など、 Jun(c-Jun、JunB、JunD)およびFos(c-Fos、FosB、Fra-1、Fra-2)由来のタンパク質からなる18種類の二量体の組み合わせにより生成されます。JunおよびFosタンパク質には、塩基性領域であるロイシンジッパー(bZIP)ドメインが含まれ、ATF、MAF、CNC、C/EBP(CCAAT/エンハンサー結合タンパク質)サブファミリー由来のbZIPタンパク質など、その他のbZIPタンパク質に対する結合能があります。Jun-JunおよびJun-Fos二量体は、12-O-テトラデカノイルフォルボル-13-アセテート(TPA)応答配列(TRE)[TGA(C/G)TCA]に高い親和性で結合しますが、このほかにも多くのAP-1様部位が報告されています。これらの部位に対する結合はすべて、組織特異的であるか、隣接した配列の影響を受け、また、他の転写因子や共役因子との相互作用に左右されます。JunおよびFosタンパク質は、他のbZIPタンパク質とも二量体を形成でき、cAMP応答配列(CRE)、抗酸化応答配列(ARE)、TRE部位の半分とMAF-またはCNC-結合部位の半分からなる半-部位など、その他のDNA結合部位を標的とすることも可能になっています。また、AP-1タンパク質はNF-Bのp65サブユニット、CBP(CRE-結合タンパク質-結合タンパク質)(p300)、SMAD-3および-4、網膜芽細胞腫タンパク質(より詳細な一覧は5を参照)など、他のタンパク質とも相互作用可能であり、JunおよびFosタンパク質の結合能はさらに大きくなっています。AP-1は、増殖、分化、アポトーシスなど、多様な細胞プロセスを調節し、基礎および刺激物質活性化による遺伝子発現に寄与しています。成長因子、ホルモン、ストレス、サイトカイン、ROS、紫外線照射により活性化されます。活性化は、転写時にも翻訳後にも発生し、主にマイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)カスケードによりシグナル伝達されます。AP-1タンパク質と他の相互作用する因子の結合の多様性は、特定の細胞型の刺激物質への反応の仕方に影響すると考えられます。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2087-5UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F J Rauscher et al.
Cell, 52(3), 471-480 (1988-02-12)
The adipocyte P2 (aP2) gene contains a regulatory element, FSE2, that functions during adipocyte differentiation and binds a protein complex containing the product of the fos proto-oncogene (Fos). We show here that the quantitative and qualitative nature of the FSE2
Fos and Jun: the AP-1 connection.
T Curran et al.
Cell, 55(3), 395-397 (1988-11-04)
F J Rauscher et al.
Science (New York, N.Y.), 240(4855), 1010-1016 (1988-05-20)
The Fos protein complex and several Fos-related antigens (FRA) bind specifically to a sequence element referred to as the HeLa cell activator protein 1 (AP-1) binding site. A combination of structural and immunological comparisons has identified the Fos-associated protein (p39)