由来生物
Streptomyces tubercidicus
品質水準
アッセイ
~95%
フォーム
powder
色
off-white
抗生物質活性スペクトル
fungi
parasites
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=CC3=C2N=CN=C3N)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2,(H2,12,13,14)/t6-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI Key
HDZZVAMISRMYHH-KCGFPETGSA-N
遺伝子情報
rat ... Adora1(29290)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T0642-10MG:
T0642-VAR:
T0642-50MG:
T0642-100MG:
T0642-BULK:
T0642-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック