Merck
T4626
Sigma-Aldrich
Nα-p-トシル-L-アルギニンメチルエステル 塩酸塩
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
TAME 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHSO2C6H4CH3)CO2CH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
378.87
Beilstein:
3922357
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Nα-p-トシル-L-アルギニンメチルエステル 塩酸塩,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white
mp
145-147 (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H/t12-;/m0./s1
InChI Key
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nα-p-トシル-L-アルギニンメチルエステル塩酸塩は、中腸抽出物のトリプシン様活性を評価するためのエステル分解基質として使用されています。また、パンクレアチンおよびヒト腸サンプルのトリプシン活性を測定するための基質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Nα-p-トシル-L-アルギニンメチルエステル(TAME)は、後期促進複合体(APC)に結合し、Cdc20およびCdh1による活性化を防ぎます。
基質
トリプシン、トロンビン、プラスミン、および他のプロテア-ゼの基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4626-1G:
T4626-BULK:
T4626-5G:
T4626-25G:
T4626-100G:
T4626-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sappasith Klomklao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(15), 5617-5622 (2006-07-20)
Trypsin from tongol tuna (Thunnus tonggol) spleen was purified to 402-fold by ammonium sulfate precipitation, followed by a series of chromatographic separations. The molecular mass of trypsin was estimated to be 24 kDa by size-exclusion chromatography and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide
In vitro digestibility of goat milk and kefir with a new standardised static digestion method (INFOGEST cost action) and bioactivities of the resultant peptides
El SN, et al.
Food & Function, 6(7), 2322-2330 (2015)
Character of a wheat amylase inhibitor preparation and effects on fasting human pancreaticobiliary secretions and hormones
Choudhury A, et al.
Gastroenterology, 111(5), 1313-1320 (1996)
Xing Zeng et al.
Cancer cell, 18(4), 382-395 (2010-10-19)
Microtubule inhibitors are important cancer drugs that induce mitotic arrest by activating the spindle assembly checkpoint (SAC), which, in turn, inhibits the ubiquitin ligase activity of the anaphase-promoting complex (APC). Here, we report a small molecule, tosyl-L-arginine methyl ester (TAME)
Jie Wang et al.
Frontiers in microbiology, 12, 708990-708990 (2021-09-24)
Koinobiont endoparasitoid wasps whose larvae develop inside a host insect alter several important facets of host physiology, potentially causing cascading effects across multiple trophic levels. For instance, the hijacking of the host immune responses may have effects on how insects