Merck
T5783
Supelco
2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-β-D-グルコピラノシルイソチオシアネート
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
別名:
GITC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19NO9S
CAS番号:
分子量:
389.38
Beilstein:
56699
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
114-116 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO9S/c1-7(17)21-5-11-12(22-8(2)18)13(23-9(3)19)14(24-10(4)20)15(25-11)16-6-26/h11-15H,5H2,1-4H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
WOWNQYXIQWQJRJ-UXXRCYHCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-β-D-グルコピラノシルイソチオシアナートは、主に鏡像異性体アミノ酸と反応するキラル誘導体化試薬です。
アプリケーション
GITCは、ジアステレオマーの形成ならびにアミノ酸鏡像異性体の逆相高速液体クロマトグラフィー分離のために使用された可能性があります。
アミノ酸誘導体分離のためのキラル試薬
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5783-VAR:
T5783-100MG:
T5783-BULK:
T5783-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L He et al.
Biomedical chromatography : BMC, 6(6), 291-294 (1992-11-01)
A high performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous assay of R(-)- and S(+)-albuterol in human serum. The assay involves solid phase extraction as a sample clean-up step and derivatization of racemic albuterol to its diastereomeric thioureas with
Bushra Saeed et al.
BMC genomics, 17, 98-98 (2016-02-06)
High potential of Morus laevigata and Morus serrata has been proposed in the breeding programs for Morus sp. However, due to the lack of dense molecular markers this goal is still in its nascent stage and not yet realized. We
Reversed-phase liquid chromatographic resolution of amino acid enantiomers by derivatization with 2, 3, 4, 6-tetra-O-acetyl-?-D-glucopyranosyl isothiocyanate.
Nimura, Noriyuki, Haruo Ogura, and Toshio Kinoshita.
Journal of Chromatography A, 202.3, 375-379 (1980)
A Mozayani et al.
Journal of analytical toxicology, 19(6), 519-521 (1995-10-01)
The distribution of the racemic and the enantiomeric content of (+/-)-metoprolol was compared after ingestion of a massive fatal overdose of the racemic drug. Postmortem concentrations of the racemate in different tissues were assayed by gas chromatography after derivatization with
S Chakravorty et al.
FEMS microbiology letters, 205(1), 113-117 (2001-12-01)
Nucleic acid amplification technologies offer great promise for the rapid, sensitive and specific diagnosis of tuberculosis. However, the isolation of inhibitor-free DNA from biological specimens is a bottleneck of the PCR assay. Here we describe a simple method for the