Merck
U0880
Sigma-Aldrich
ウリカーゼ Candida sp.(カンジダ属)由来
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
別名:
尿酸:酸素オキソレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥2 units/mg solid
分子量
35 kDa by SDS-PAGE
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC3C(OC(C3O)N4C=CC(=O)NC4=O)CO)OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O.[N+H4]
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
InChI Key
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
詳細
ウリカーゼは、頭と尾、単量体と二量体の界面に活性部位を持つホモ四量体タンパク質です。
ウリカーゼ欠損マウスは尿酸腎症や尿崩症を発症しますが、リコンビナントウリカーゼの投与によって症状を緩和することができます。
アプリケーション
Candida属菌種由来ウリカーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 血漿サンプル中の尿酸除去、および総血漿抗酸化能に対する尿酸の寄与評価
  • マウスへの腹腔内注射による、フィブリン細胞外トラップ(ET)形成における尿酸の役割の研究
  • ヒト血漿サンプルの総抗酸化能を測定するための、第二鉄還元/抗酸化力(FRAP)アッセイにおける尿酸除去、ウリカーゼを用いたバイオセンサー
生物化学的/生理学的作用
ウリカーゼはプリン異化作用に関与しています。難溶性の尿酸の5-ヒドロキシイソ尿酸への変換を触媒します。尿酸の蓄積は、肝臓や腎臓の損傷や慢性的な痛風の原因となります。マウスでは、ウリカーゼをコードする遺伝子の変異が尿酸の急激な増加を招きます。この遺伝子が欠損しているマウスは、高尿酸血症、高尿酸尿症、尿酸結晶閉塞性腎障害を呈します。
単位の定義
1 unitは、pH 8.5、25°C、1分間で、1.0 μmolの尿酸をアラントインに酸化します。
物理的形状
粉末。クエン酸およびショ糖含有
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
U0880-250UN:
U0880-BULK:
U0880-VAR:
U0880-1000UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Darko Duplancic et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(8), 7058-7068 (2011-08-19)
Determination of the relative contribution of uric acid level increases to the total measured antioxidative activity could be very useful for testing antioxidative products and their effect on human health. The aim of this report is to present a simple
Rocco Cancelliere et al.
Biosensors, 12(1) (2022-01-21)
The use of carbon nanomaterials (CNMs) in sensors and biosensor realization is one of the hottest topics today in analytical chemistry. In this work, a comparative in-depth study, exploiting different nanomaterial (MWNT-CO2H, -NH2, -OH and GNP) modified screen-printed electrodes (SPEs)
Benoit Pugin et al.
Frontiers in microbiology, 13, 853735-853735 (2022-05-03)
Uricase catalyzes the conversion of uric acid into allantoin with concomitant reduction of molecular oxygen to hydrogen peroxide. In humans, uricase is not functional, thereby predisposing individuals to hyperuricemia, a metabolic disturbance associated with gout, chronic kidney disorders, and cardiovascular
Darko Modun et al.
Atherosclerosis, 197(1), 250-256 (2007-05-15)
By using red wine, dealcoholized red wine, polyphenols-stripped red wine, ethanol-water solution and water, the role of wine polyphenols and induction of plasma urate elevation on plasma antioxidant capacity was examined in humans (n=9 per beverage). Healthy males randomly consumed
Michael W Munks et al.
Blood, 116(24), 5191-5199 (2010-09-30)
It has been recognized for nearly 80 years that insoluble aluminum salts are good immunologic adjuvants and that they form long-lived nodules in vivo. Nodule formation has long been presumed to be central for adjuvant activity by providing an antigen