アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
オーガナイザー
Abbott
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
InChI Key
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALOX5(240)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Z4277-BULK:
Z4277-10MG:
Z4277-VAR:
Z4277-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research