アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
off-white to light brown
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC1=NN(Cc2nc3cc(ccc3s2)C(F)(F)F)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12F3N3O3S/c20-19(21,22)10-5-6-15-14(7-10)23-16(29-15)9-25-18(28)12-4-2-1-3-11(12)13(24-25)8-17(26)27/h1-7H,8-9H2,(H,26,27)
InChI Key
BCSVCWVQNOXFGL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Z4527-50MG:
Z4527-BULK:
Z4527-10MG:
Z4527-VAR:
試験成績書(COA)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research