Merck
13067-U
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix 80/100 HayeSep N support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-165 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 HayeSep N support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In a packed column, the carrier gas percolates through the porous bed and separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Metal packed columns are more suitable for long and high carrier gas flow rates to tolerate the elevated pressures. HayeSep N is a co-polymer of poly(divinylbenzene-ethylenedimethacrylate), it has a high surface area and is a nanoporous polymeric material. HayeSep N is popular for CO2 elution.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
13067-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Towards the simultaneous detection of the low nmol/mol range of CO, CH4 and CO2 in nitrogen using GC-FID.
van Rensburg, Mellisa Janse, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 14, 665-670 (2009)
Rolando M.A. Roque-Malherbe
The Physical Chemistry of Materials: Energy and Environmental Applications, 330-330 (2009)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)