物質
beveled finish clear glass vial
round bottom
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
22.6 mm × 46 mm
容量
10 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)