Merck
33109-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 272 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass bottle
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 272 ea
外径 × H
43 mm × 73 mm
容量
50 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)