品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
in 1% sodium formate (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
適合性
use to QA LC-18-S columns
フォーマット
multi-component solution
分離法
reversed phase
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
アナライト
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
47310-U:
資料
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)