Merck
55474-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
Supel QuE, PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
物質
polypropylene tube
品質水準
認証
AOAC® 2007.01
製品種目
Supel
組成
Discovery® DSC-18, 400 mg
Magnesium Sulfate, 1200 mg
Supelclean ENVI-Carb, 400 mg
Supelclean PSA, 400 mg
包装
pk of 50
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
15 mL , Shaker Compatible
マトリックス活性基
C18 phase
PSA phase
carbon phase
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
適合性
Compatible with most QuEChERS shakers.
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55474-U:4548174014547
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE PSA/C18 Tube (Shaker Compatible), pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55439-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55511-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18 (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55173-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18 Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55288-U
Supel QuE
Tsuyoshi Imazawa et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(6), 277-281 (2006-01-31)
An analytical method was developed for the determination of phenmedipham (PM) in agricultural products using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection. A sample was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The acetonitrile phase was
Dajie Chen et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(9), 896-902 (2013-01-05)
A high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/ MS) method was established for the determination of fungicide anilinopyrimidine residues including pyrimethanil, mepanipyrim, and cyprodinil in foodstuffs with series solid phase extraction (SPE). The food sample was first extracted with ethyl
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling
Anna Martínez-Villalba et al.
Electrophoresis, 34(6), 870-876 (2013-01-22)
Veterinary medicines are widely administered to farm animals since they keep animals healthy at overcrowded conditions. Nevertheless the continuous administration of medicines to farm animals can frequently lead to the presence of residues of veterinary drugs in consumption products. Amprolium
Sachiyo Ibuki et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 48(5), 139-143 (2007-11-22)
A method for simultaneous determination of Dichlorvos (DDVP), Trichlorfon (DEP) and Naled (BRP) in fruits and vegetables by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) was developed. Pesticides were extracted with ethyl acetate together with phosphoric acid and anhydrous sodium
関連コンテンツ
QuEChERSは「迅速、簡単、安価、効果的、堅牢で安全な」サンプルクリーンアップ法で、食品・農産品の残留農薬分析におけるサンプル前処理に用います。QuEChERSでは固相抽出(SPE)法によりサンプル前処理を行います。
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.