安全性情報
57145-U
Supelco
SPE tube
Si/1G-44%H2SO4/Si, volume 12mL, pk of 20 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
12 mL Si/1G-44%H2SO4/Si SPEチューブ,
物質
polypropylene tube
品質水準
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
マトリックス活性基
silica bonding
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
57145-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)