Merck
58200-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
SUPELCOSILLC-SI 5 μm、 15 cm×4.6 mm HPLCカラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
15 cm × 4.6 mm
表面積:
170 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
silica phase
ポアサイズ:
120 Å pore size
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
製品名
SUPELCOSIL LC-Si HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L3
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
pH範囲
2-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
順相シリカカラムの標準的な移動相には、ヘキサン、ヘプタンなどの炭化水素溶媒に比較的低い割合の極性の高い溶媒を混合して使用します。非極性化合物がカラムから最初に溶出される一方、極性溶質はシリカ表面のシアノ-ル基と強い相互作用を示します。シリカの極性選択性は、マイコトキシンの分離に非常に有用です。シリカは、逆相カラムと比べて操作が低コストで背圧が低いので、分取クロマトグラフィ-でよく使用されます。シリカは、低圧の分取ツ-ルとして有機化学者の間で特に人気が高いです。SUPELCOSIL LC-Siカラムの非修飾シリカは位置異性体も分離します。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammed Shahid Ali et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(1), 158-167 (2006-08-05)
A new HILIC method has been developed for the simultaneous determination of pseudoephedrine hydrochloride (PSH), diphenhydramine hydrochloride (DPH) and dextromethorphan hydrobromide (DXH) in cough-cold syrup. Mobile phase consists of methanol:water (containing 6.0 g of ammonium acetate and 10 mL of
R Lovlin et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 679(1-2), 196-198 (1996-04-26)
The stereospecific HPLC assays reported for ketoprofen (KT) mainly utilize indirect approaches. These assays involve the formation of amide diastereomeric derivatives, which are then separated by chromatography. The advantages of indirect methods include versatility, good sensitivity and cost effectiveness; however
J J Agren et al.
Lipids, 37(6), 613-619 (2002-07-18)
Normal-phase HPLC resolution of sn-1,2(2,3)- and x-1,3-DAG generated by partial Grignard degradation from natural TAG was carried out with both (R)-(-) and (S)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylurethane derivatives. The diastereomeric sn-1,2- and sn-2,3-DAG derivatives were resolved using two Supelcosil LC-Si (5 microm, 25 cm