Merck
58221-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
MTO-SUPELCOSIL LC-CN 5 μm、15cm×4.6 mm HPLCカラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
SUPELCOSIL LC-CN HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L10
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
4% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
結合相の利点があるので、LC-CN固定相はシリカの代用としてよく使用されています(シリカでは、迅速な平衡化、移動相中のわずかな水分含有量の変化で低感度になるなど)。しかし、LC-CNカラムは逆相の移動相条件下でより高頻度に使用されます。
アプリケーション
  • ヒト血漿中のミコフェノール酸(MPA)モニタリングのための、検証済みの簡易 HPLC-UV 法。内部標準化:この研究では、ヒト血漿中のミコフェノール酸のモニタリングのための検証済みの HPLC-UV 法が提示されています。この研究では、正確な測定を行う上で、内部標準化の必要性と効率性が強調されています。(Kunicki PK et al., 2021)。
  • ヒト血漿中のダウノルビシン、イダルビシン、ドキソルビシン、エピルビシン、およびそれらの 13-ジヒドロ代謝物の治療薬モニタリングのための改良型 HPLC 法:この論文では、ヒト血漿における数種類の化学療法剤とその代謝物の治療レベルをモニタリングするための、精度と信頼性を向上させた改良型 HPLC 法について説明しています。(Fogli S et al., 1999)。
  • 高速液体クロマトグラフィーによる血清中のジルチアゼムおよび脱アセチルジルチアゼムの分析:この研究では、血清中のジルチアゼムおよびその主要代謝物を分析するための HPLC 法に焦点を当て、臨床薬物動態研究のための強力なツールを提供しています。(Paczkowski D et al., 1995)。
  • 尿中のエクラナミンおよびその N-脱メチル体および N,N-ジメチル代謝物の定量のための高速液体クロマトグラフィー法:この研究では、薬物動態学的および毒物学的分析に不可欠な尿中のエクラナミンおよびその代謝物の定量のための高速液体クロマトグラフィー法について詳述しています。(Lakings DB et al., 1988)。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Paczkowski et al.
Polish journal of pharmacology, 47(5), 429-434 (1995-09-01)
This paper describes a simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the determination of diltiazem and desacetyldiltiazem in human serum. After basic methyl-tert-butyl ether extraction and back-extraction with hydrochloric acid, the drug and its metabolite was injected into a Supelcosil
S Fogli et al.
Therapeutic drug monitoring, 21(3), 367-375 (1999-06-12)
A single high-performance liquid chromatography (HPLC) method, suitable for the analysis of daunorubicin, idarubicin, doxorubicin, epirubicin, and their 13-dihydro metabolites is validated in the present study. Preparation of plasma samples was performed by a first extraction of analytes with a
H Kataoka et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 731(2), 353-359 (1999-10-08)
The technique of automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS) was evaluated for the determination of ranitidine. In-tube SPME is an extraction technique for organic compounds in aqueous samples, in which analytes are extracted
H Kataoka et al.
Journal of analytical toxicology, 24(4), 257-265 (2000-06-29)
A simple and rapid method for the determination of amphetamine, methamphetamine, and their 3,4-methylenedioxy derivatives in urine samples was developed using automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS). In-tube SPME is an extraction technique