Merck
89878
Supelco
1,1,1-トリス(ヒドロキシメチル)プロパン
analytical standard
別名:
2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール, トリメチロールプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1698309
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96.5% (GC)
形状
powder
自己発火温度
1301 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
引火点(℃)
180 °C - Cleveland open cup
適用法令
Jan Code
89878-BULK:
89878-100MG:
89878-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)