安全性情報
97785-U
Supelco
VersaPak®シリカカートリッジ
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 10 g, tube volume 60 mL, pkg of 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NC.05
組成
bed wt., 10 g
包装
pkg of 10
テクニック
LPLC: suitable
チューブ容量
60 mL
マトリックス活性基
Spherical Silica
粒径
20-45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)