Merck
G004407
HPLCによるメチルフェニルスルホキシドエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: methanol
flow rate: 0.48 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Methyl phenyl sulfoxide, purum, ≥97.0% (GC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)