テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (1 min), 10 °C/min to 340 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 330 °C 300 °C / 200 °C (source/quads)
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1.5 mL/min. constant
injection: 1.5 μL, pulsed (25 psi until 0.2 min) splitless (0.75 min)
liner: 2 mm I.D. FocusLiner™ liner (2879601-U)
sample: 22 component TO-13 standard plus 5 internal standards at 500 ppb in hexane:ethyl ether (90:10)
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Chrysene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[a]pyrene
Benzo[e]pyrene
Perylene
Benzo[ghi]perylene
Coronene
すべて表示 (16)
Standard
ガードカラム
付属品
分析カラム
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)