Merck
PHL84075
α-Peltatin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O8
CAS番号:
分子量:
400.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥75.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1COc2c1c(c3c(c2)[C@H]([C@@H]5[C@H](COC5=O)C3)c4cc(c(c(c4)OC)O)OC)O
InChI
1S/C21H20O8/c1-25-13-4-9(5-14(26-2)19(13)23)16-11-6-15-20(29-8-28-15)18(22)12(11)3-10-7-27-21(24)17(10)16/h4-6,10,16-17,22-23H,3,7-8H2,1-2H3/t10-,16+,17-/m0/s1
InChI Key
JGGWNGRBXJWAOC-HKJPBSJPSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84075-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)